Documentos clave
Z303348
Quickfit® double surface (Davies) condenser
L 150 mm, joint: ST/NS 14/23
Sinónimos:
C5/11/SC
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Junta
joint: ST/NS14/23
fabricante / nombre comercial
Quickfit C 5/11/SC
disponibilidad
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Longitud
150 mm
superficie
170 cm2
Descripción general
Increased surface area and effectiveness when compared with the corresponding Liebig condenser. Inner cooling surface gives a baffling effect, while outer cooling surface prevents creep and loss of vapour when used with low boiling liquids.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)