Documentos clave
Z303305
Quickfit® jacketed coil condenser
L 160 mm, joint: ST/NS 19/26
Sinónimos:
CX6/22/SC
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Junta
joint: ST/NS19/26
fabricante / nombre comercial
Quickfit CX 6/22/SC
disponibilidad
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Longitud
160 mm
superficie
400 cm2
Descripción general
Double surface condensers with a coil as the inner surface provides approximately twice the surface area of plain, double surface condensers of the same effective length.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)