Documentos clave
Z302678
Quickfit® round-bottom flasks
capacity 150 mL, joint: ST/NS 19/26
Sinónimos:
FR150/2S
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 64,40
US$ 64,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 64,40
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 64,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
Junta
joint: ST/NS19/26
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Quickfit FR150/2S
disponibilidad
not available in USA and Canada
capacidad
150 mL
Descripción general
Short neck with ground-glass joint.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)