Documentos clave
Z288136
Drying tube insert for Büchi® models B-580 & B-585 ovens
size 230 mm × 50 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 191,00
US$ 191,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 191,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
US$ 191,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Büchi 002965
tamaño
230 mm × 50 mm
Descripción general
The Buchi drying tube insert comes separately as a replacement part. Use with the Buchi drying tube assembly (Z229776) in the Buchi glass drying oven (Z563080 or Z616818).
Información legal
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)