Documentos clave
Z286699
Microcells for WILMAD® 5 mm microcell assemblies
capillary, volume 8 μL
Sinónimos:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Wilmad 529-D
volumen
8 μL
Descripción general
Microcells may be used interchangeably in the PTFE holder of the Microcell Assembly and can give the flexibility of taking NMR spectra of small samples.
Información legal
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)