Z285382
Glas-Col® Series TM reaction flask mantle
for flask size, 3000 mL, for Corning® flask
About This Item
Productos recomendados
entrada CA/CC
115 V
Materiales
aluminum
Características
CSA approved
for flask size 3000 mL
fabricante / nombre comercial
Glas-Col 100B TM578
disponibilidad
not available in EU
Parámetros
0-400 °C temp. range
salida
550 watts
Descripción general
- Not CE compliant
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)