Documentos clave
Z285358
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series TM reaction flask mantle
for flask size, 500 mL, for Corning® flask
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
entrada CA/CC
115 V
Características
CSA approved
for flask size 500 mL
fabricante / nombre comercial
Glas-Col 100B-TM570
disponibilidad
not available in EU
Parámetros
0-400 °C temp. range
salida
270 watts
Descripción general
Provides even heat for reaction kettles – ideal for resinous materials. Order heating mantle corresponding to flask manufacturer and size. Reaction flask not included.
  • Not CE compliant
Otras notas
Must be used with power controller.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)