Merck
Z284718
Sigma-Aldrich
J-KEM® basic temperature controller
Model 310, temperature -50-200 °C
Sinónimos:
Basic Temperature Controller
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.76
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
entrada CA/CC
120 V / 1200 watts, 10 A (model 210 and 210/T)
220 V AC
220-240 V / 1200 watts, 5 A (model 310)
Características
thermocouple type K
for mantles upto 12 L
fabricante / nombre comercial
Model 310
intervalo de medición de la temperatura
-50-200 °C
accuracy: 0.1 °C (1 mL to 12 L)
Descripción general
Without timer.
Información legal
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)