Merck
Z284114
Spinring® magnetic stirring bar
size 1 in. × 5/16 in.
Sinónimos:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 67,10
US$ 67,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 67,10
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
US$ 67,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37140-0010
Longitud
25.4 mm
Diámetro
8 (31.8mm ring O.D) mm
tamaño
1 in. × 5/16 in.
Descripción general
Bars with a removable stabilizing ring to keep bar centered.
Información legal
Spinring is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)