Documentos clave
Z281301
Laboratory brushes
Narrow tube, L 12 in., brush diam. × L 1/2 in. × 3 in.
Seleccione un Tamaño
4 EA
US$ 37,10
US$ 37,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 EA
US$ 37,10
About This Item
Código UNSPSC:
47131605
NACRES:
NB.35
US$ 37,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 4 ea
Longitud
12 in.
brush diam. × L
1/2 in. × 3 in.
Descripción general
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)