Documentos clave
Z275808
Sigma-Aldrich
Nalgene® pipette baskets
size E, max. pipette length 600 mm 24 in.
Sinónimos:
pipette cleaning basket, pipette holder
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 505,00
US$ 505,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 505,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
US$ 505,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
high-density polyethylene
tamaño
E
Características
Holds 600 mm pipettes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene DS5241-0050
disponibilidad
not available in EU
cesta D.E.
133 mm
Descripción general
Rugged HDPE baskets cushion pipettes. Baskets have a perforated screen in base for complete drainage and a handle for safely moving from container to container.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)