Documentos clave
Z275298
Sigma-Aldrich
Cannon-Fenske viscometer tube
size 75
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 471,00
US$ 471,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 471,00
About This Item
Código UNSPSC:
41111700
NACRES:
PB.36
US$ 471,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
tamaño
75
descripción
constant ~ 0.008 cSt/s
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 798837
intervalo de medición de la viscosidad
1.6-8 cSt
Categorías relacionadas
Descripción general
Obtain kinematic viscosities using tubes designed for ASTM Method D445 and D2515. Viscosities can be measured with a precision of ±0.2% quickly and easily.
Requires approximately 7 mL of sample. Certificate of Calibration supplied.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)