Documentos clave
Z273279
Sigma-Aldrich
Liquinox® phosphate-free liquid detergent
pkg of Bulk packs
Sinónimos:
Liquinox® phosphate-free liquid detergent
About This Item
Código UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
descripción
anionic detergent
fabricante / nombre comercial
Alconox, Inc.
envase
pkg of Bulk packs
técnicas
electrophoresis: suitable
Descripción general
Concentrated, anionic detergent for manual and ultrasonic cleaning. Free rinsing to give you reliable results without interfering residues. Extremely mild and completely soluble in hard and soft water. USDA authorized. Dilute 1:100. pH 8.5
Concentrated, anionic detergent for manual and ultrasonic cleaning. Free rinsing to give you reliable results without interfering residues. Extremely mild and completely soluble in hard and soft water. USDA authorized. Dilute 1:100. pH 8.5
Información legal
Liquinox is a registered trademark of Alconox, Inc.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)