Documentos clave
Z270385
Support ring
ring diam. 2 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
anillo diám.
2 in.
Descripción general
Cast iron ring with integral support clamp to attach to standard supports. Fits 1/2 in. diameter rods.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)