Documentos clave
Z267619
Sigma-Aldrich
Round crystal window
Ge, diam. × thickness 13 mm × 2 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Materiales
Ge
técnicas
IR spectroscopy: suitable
diám. × grosor
13 mm × 2 mm
transmitancia
5,500-60,000 (wavenumbers (cm-1))
índice de refracción
n/D 4 (at 2 μm)
Descripción general
A hard, brittle crystal; insoluble in water; well suited for ATR.
Cut and polished quality crystal windows.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)