Z267147
Sartorius balance analytical
Model BP300S, AC/DC input 220 V AC
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Model BP300S
Descripción general
- Large LCD readout
- Push button internal calibration
- Large, glass draft chamber
- ISO/GLP compliance recording
- RS232 serial interface
- Overload protection
- Level indicator
- Lug for antitheft locking
- CE mark of conformity
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)