Z262870
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 2 oz (60 mL), amber, white polypropylene cap, vinyl flat liner
Sinónimos:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
Seleccione un Tamaño
US$ 114,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 114,00
Productos recomendados
Materiales
amber bottle
glass bottle
round bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Junta
Joints threaded neck (20-400)
Características
with cap
envase
pkg of 24 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W216837
capacidad
2 oz (60 mL)
diám. × Al
39 mm × 94 mm
color
amber
Categorías relacionadas
Descripción general
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Características y beneficios
- Manufactured from amber, USP Type III soda-lime glass
- The amber glass protects the contents from UV light
- Polypropylene caps with choice of liners
- Available with caps attached or bulk packs without caps
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)