Documentos clave
Z261793
Sigma-Aldrich
Manual gas control valve
Monel®, CGA Inlet size 330, barb for 1/4in. i,d. hose
About This Item
Código UNSPSC:
41112404
NACRES:
NB.51
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
Monel®
intervalo de medición de la presión interna
≤3,000 psig
entrada CGA tamaño
330
Descripción general
Provides an economical means of controlling gas flow directly from the cylinder. Manufactured with SS or Monel® bodies to accommodate corrosive gases that cannot be run through a regulator. Valve stem packing is PTFE. Hose barb outlet.
Advertencia
Control valves do not regulate pressure, they only control flow.
Información legal
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)