Merck
Z261327
Stainless steel 316 syringe needle, noncoring point
gauge 18, L 12 in.
Sinónimos:
Non-coring needle
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 213,00
US$ 213,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 213,00
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
US$ 213,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
descripción
Micro-Mate Hub with 316 Stainless Steel Tubing
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Popper 9861
Longitud
12 in.
manómetro
18
Categorías relacionadas
Descripción general
Specifically designed for secure, leakproof mating with plastic Luer tip disposable syringes and metal Luer tip glass syringes. Female Luer hubs and needles are made of 316 SS. Noncontaminating, easy to clean and resistant to corrosion.
Micro-Mate Hub with 316 Stainless Steel Tubing
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)