Documentos clave
Z257788
Enviro-Safe® pocket thermometer
greener alternative
temperature -5-50 °C, Without armor
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Características
subdivision 0.5 °C
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
HB Instruments B60570-1400
características de los productos alternativos más sostenibles
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
intervalo de medición de la temperatura
-5-50 °C
Longitud
145 mm
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
Total immersion. With green, non-hazardous, liquid fill. 160 mm L with aluminum case. An armor option is available, providing extra shielding for the thermometer.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is designed as a safer chemical without mercury. Click here for more information.
Información legal
Enviro-Safe is a registered trademark of H-B Instrument Co.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)