Documentos clave
Z255866
Sigma-Aldrich
Latex rubber laboratory tubing
I.D. × O.D. 5/16 in. × 7/16 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
descripción
standard
envase
pkg of 100 feet
D.I. × D.E.
5/16 in. × 7/16 in.
pared tamaño
1/16 in.
Descripción general
High-purity, seamless, amber tubing for general-purpose use with liquids and gases. Durometer: 35 ±5. Talc-free.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)