Documentos clave
Z253170
Scienceware® Fritware® immersion filters
diam. × L 40 mm × 90 mm
Sinónimos:
filter candle
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 65,50
US$ 65,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 65,50
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
US$ 65,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
high-density polyethylene
envase
pkg of 2
fabricante / nombre comercial
Bel-Art
diám. × L
40 mm × 90 mm
tamaño de poro
90-130 μm
Descripción general
For recovery of solids without having to transfer material to funnels. 70 μm disc and body. May be precoated for fine filtration.
Información legal
Fritware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)