Documentos clave
Z251127
Sigma-Aldrich
White anti-static disposable polystyrene pour boat
W × L × H 70 mm × 116 mm × 31 mm
Seleccione un Tamaño
250 EA
US$ 286,00
US$ 286,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 EA
US$ 286,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
US$ 286,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
oblong
polystyrene
envase
pack of 250 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
An × L × Al
70 mm × 116 mm × 31 mm
Rosca: L × An
116 mm × 70 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)