Documentos clave
Z248339
J-KEM® thermocouple probe
Single-element, thermocouple type, K
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.76
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
PTFE-coated
Características
thermocouple type K
fabricante / nombre comercial
J-Kem
tamaño
1/4 in. × 12 in.
Información legal
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)