Documentos clave
Z244120
Sigma-Aldrich
Sample cylinder plug
carbon steel
Seleccione un Tamaño
10 EA
US$ 26,00
US$ 26,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
US$ 26,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
US$ 26,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
carbon steel
Descripción general
The 1/4 in. NPTM square head plug fits all Sure/Pac sample cylinder sizes.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)