Documentos clave
Z232408
Duran® Buchner funnel
capacity 125 mL
Sinónimos:
213412807
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 187,00
US$ 187,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 187,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 187,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
descripción
use paper diam. 55 mm
fabricante / nombre comercial
DURAN®
Schott
disponibilidad
not available in USA and Canada
capacidad
125 mL
placa P
60 mm
Descripción general
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)