Documentos clave
Z218650
Sigma-Aldrich
Ace reaction flask head w/ thermometer joint
fits flask, 1,000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
flask lab, lab flask, reaction flasks
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.050,00
US$ 1.050,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.050,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 1.050,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
Características
fits flask 1,000 mL
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 651326
Categorías relacionadas
Descripción general
For use with reaction flasks above. Heads have three in-line joints and a #7 Ace-Thred, internally threaded side opening for thermometer (6 to 7 mm o.d.). Thread forms a compression seal with bushing and permits vertical adjustment of thermometer.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)