Z217980
Michel-Miller column coupling to end fittings
size 25 mm
About This Item
manufacturer/tradename
Ace Glass 584049
technique(s)
LPLC: suitable
size
25 mm
General description
Para acoplar la columna a los adaptadores del extremo del mismo diámetro interno. El tamaño se refiere al diámetro interior de la rosca. Incluye dos juntas tóricas de FETFE®.
Legal Information
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.