Documentos clave
Z217972
Supelco
Michel-Miller column coupling to end fittings
size 15 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 584047
técnicas
LPLC: suitable
tamaño
15 mm
Descripción general
Para acoplar la columna a los adaptadores del extremo del mismo diámetro interno. El tamaño se refiere al diámetro interior de la rosca. Incluye dos juntas tóricas de FETFE®.
Información legal
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)