Documentos clave
Z214639
Microscale vacuum adapter
with drip-tip
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 66,50
US$ 66,50
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 66,50
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
US$ 66,50
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 526106
Descripción general
#7 Ace-Thred at top with a nylon bushing and FETFE® O-ring that form a compression seal with microscale condenser tube, filter funnel, bleed tube, or thermometer (6.5 to 7.0 mm diam.). Has bottom 14/10 inner joint and side hose connection. (Shown with Hirsch funnel sold separately.)
Información legal
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)