Documentos clave
Z206725
Sigma-Aldrich
Scienceware® polyethylene dipper
handle L 6 ft
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 138,00
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 138,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
descripción
one-piece
fabricante / nombre comercial
Bel-Art
asa L
6 ft
Descripción general
Corrosion-free, durable HDPE construction will not contaminate solutions. 11/8 in. diam. handle is welded at a 45° angle to a rigid 4 in. diam., 16 oz bowl allowing for sampling in hard-to-reach areas.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)