Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
Z181714
Supelco
Bottom-drip adapter for large columns
1/4-28 UNF 2B internal thread, for use with tubing connectors, Nylon
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Materiales
Nylon
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 583814
técnicas
LPLC: suitable
Descripción general
La unión cónica poco profunda del extremo superior reduce al mínimo la mezcla debajo del disco de soporte (incluido) del relleno de PE. Todos los adaptadores tienen un Ace Thred #50 e incluyen una junta tórica FETFE®.
Información legal
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)