Documentos
Z180351
Supelco
Tubing connector for large columns
Tubing insertion tool, tube I.D. 1.5 mm
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
SB.52
manufacturer/tradename
Ace Glass 585580
technique(s)
LPLC: suitable
tube I.D.
1.5 mm
General description
Una tuerca de TFE con 1/4-rosca macho 28 UNF 2B conecta tuberías de pequño diám. int. con el adaptador de goteo de la parte inferior. El inserto KEL-F® calza mecánicamente los tubos contra la columna. Para aplicaciones a presión o en vacío. Para el montaje es necesario el uso de una herramienta para la inserción de los tubos. Solicite la tuerca, el inserto y la herramienta de inserción por separado.