Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
Z180173
Supelco
Bottom-drip adapter for large columns
Luer tip, 1 mm bore, PTFE
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 336,00
US$ 336,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 336,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
US$ 336,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Materiales
PTFE
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 583761
técnicas
LPLC: suitable
Descripción general
La unión cónica poco profunda del extremo superior reduce al mínimo la mezcla debajo del disco de soporte (incluido) del relleno de PE. Todos los adaptadores tienen un Ace Thred #50 e incluyen una junta tórica FETFE®.
Información legal
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)