Z180165
End-fitting adapter for large columns
NPTF 1/2 in.
About This Item
manufacturer/tradename
Ace Glass 585720
technique(s)
LPLC: suitable
NPTF
1/2 in.
General description
PP. Conecta los adaptadores de tubería con rosca NPT a la columna. Se suministra con un retén de cierre para sujetar el soporte del tamiz 350 μm (incluido) firmemente en su lugar. Todos los adaptadores tienen un AceThred #50 e incluyen una junta tórica FETFE®.
Legal Information
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.