Documentos clave
Z180157
Supelco
End-fitting adapter for large columns
NPTF 3/8 in.
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 585715
técnicas
LPLC: suitable
NPTF
3/8 in.
Descripción general
PP. Conecta los adaptadores de tubería con rosca NPT a la columna. Se suministra con un retén de cierre para sujetar el soporte del tamiz 350 μm (incluido) firmemente en su lugar. Todos los adaptadores tienen un AceThred #50 e incluyen una junta tórica FETFE®.
Información legal
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)