Documentos clave
Z179558
Supelco
Pre-column for Michel-Miller columns
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 579634
técnicas
LPLC: suitable
L × D.I.
130 mm × 22 mm
Descripción general
Para la adición de mezclas de muestra prepurificadas a la columna principal. La técnica permite reutilizar varias veces las columnas empaquetadas en alumina o gel de sílice. Adecuada para el uso en etapas finales de empaquetamiento de lechada; amontona en la parte superior de la columna principal M-M utilizando una unión. Las conexiones son Ace Thred #11.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)