Documentos clave
Z179531
Supelco
Michel-Miller chromatography column
L × I.D. 600 mm × 50 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
tamaño del protector
G
grado
for chromatography
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 5795-54
Parámetros
100 psi max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
L × D.I.
600 mm × 50 mm
Adaptador
#50-11 Ace-Thred
idoneidad
suitable for chromatography
Descripción general
Para cromatografía líquida de alta resolución y baja presión (HPLPLC). La geometría del extremo de la columna permite que la muestra sea introducida en la boca de admisión como una banda estrecha y que salga sin causar un ensanchamiento adicional de la banda ni distorsión del pico. El diseño cónico de las tres columnas más anchas reduce las diferencias de la longitud de recorrido del flujo y evita volúmenes muertos que pueden formarse con adaptadores de terminación de forma cuadrada. Para uso con acoplamientos de PTFE, puerto de inyección y adaptadores de extremo sin juntas tóricas. Adecuado para funcionar a presiones elevadas; siempre deberá usarse con los protectores de seguridad especificados en la lista. Las columnas tienen un revestimiento epoxi para evitar descascarillado y roturas. Use discos de papel de filtro para retener el relleno. El diám. int. de la columna se mide en el punto de diámetro máximo; la longitud efectiva es la distancia entre las roscas. Fabricada con vidrio borosilicato. Solicite los accesorios y adaptadores de la columna por separado. *Patente U.S. Patent 4 131 547.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)