Documentos clave
Z177865
Scienceware® Ellipso-Spoon® sampler
L 21 cm
Sinónimos:
curved laboratory spatula, laboratory spoon
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F368070021
Longitud
21 cm
Categorías relacionadas
Descripción general
Special curved shape permits contact with all corners of vessels, bottles, or containers. No corner out of reach and no loss of materials. Handles crystals, powders, granulated and solid substances, even thick liquids or delicate substances. SS, will not bend. Has both spoon end and spatula end.
Información legal
Ellipso-Spoon is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)