Documentos clave
Z177369
Scienceware® micro funnel
top I.D. 35 mm, stem diam. 8 mm
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 36,70
US$ 36,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 36,70
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 36,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F14685-0035
vástago diám.
8 mm
parte superior D.I.
35 mm
Descripción general
PP. Useful for micro work, filling burettes, manometers, etc.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)