Z176990
Measure-Matic™ dispenser
measures from 5 to 25 mL, polyethylene/polyallomer
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F11654-0000
intervalo de medición del volumen
5-25 mL
volumen
5-25 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
PE/polyallomer. Measures any amount from 5 to 25 mL; fills from 16 oz PE storage bottle. Pressure on bottle forces liquid above holes in tube. Removal of pressure allows return of excess liquid to storage bottle. Supplied with hollow stopper as dust cover.
Información legal
Measure-Matic is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)