Documentos
Z169617
Supelco
Spectroline® E-Series UV lamp
output6 W, AC/DC input 120 V AC
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
W × L × H
3 1/4 in. × 10 1/4 in. × 2 1/2 in.
output
6 W
General description
Puede usarse solo (portátil) o en cabinas de visualización. Las lámparas tienen un tubo de onda larga (365 nm) y otro de onda corta (254 nm). 230 V. Conformidad CE.
Legal Information
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
Replacement part