Documentos clave
Z169048
Micrometer
Metric
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 356,00
US$ 356,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 356,00
About This Item
Código UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
US$ 356,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
subdivision 0.01 mm
envase
pack of 1 ea
intervalo de medida
0-25 mm
Descripción general
Calibrated to read 0 to 25 mm, in 0.01 mm divisions and comes with friction stop; in padded plastic case.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)