Documentos clave
Z168130
Ampule breaker/collar
For 11-20 mL ampules
Seleccione un Tamaño
1000 EA
US$ 401,00
US$ 401,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1000 EA
US$ 401,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121807
NACRES:
NB.43
US$ 401,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Descripción general
How to Use:
1. Slip polyethylene breaker/ collar over top of ampule.
2. Grip bottom of ampule with one hand and breaker/collar with other.
3. Gently snap top of ampule off.
4. Discard collar and ampule top.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)