Documentos clave
Z167541
Sigma-Aldrich
Dropping funnel for Aldrich® student glass kit
capacity 50 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 207,00
US$ 207,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 207,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 207,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
capacidad
50 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
50mL, with PTFE stopcock and ST/NS: 14/20 screw-thread joints.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)