Documentos clave
Z162507
Sigma-Aldrich
All-purpose tweezer set
5 tweezers in a vinyl pouch, pkg of 1 set
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pkg of 1 set
Descripción general
Contains 5 tweezers in a vinyl pouch: 41/2 in. dissecting tweezer, 43/4 in. stamp tweezer, 6 in. retrieving forceps, 6 in. solder utility tweezer, and 61/2 in. self-closing tweezer.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)