Documentos clave
Z154598
Ace Trubore® stirrer bearing
fits shaft o.d., 5 mm, joint: ST/NS 14/20
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 85,90
US$ 85,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 85,90
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
US$ 85,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
Características
fits shaft o.d. 5 mm
lubricant cap: no
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 952404
Descripción general
  • Interchangeable bearings and shafts
  • Low leak rate to 1mm Hg absolute when run unlubricated at speeds less than 100rpm
  • Run unlubricated up to 500rpm for a limited time
  • Run up to 2,000rpm when lubricated
Lubricant well at top holds enough Stir-Lube lubricant for many hours of operation. Top recommended stirring speed of 1,500rpm when lubricated.
Información legal
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)