Documentos clave
Z153079
Sigma-Aldrich
All-purpose utility shears
autoclavable, pkg of 1 ea
Sinónimos:
multi purpose shears
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 31,00
US$ 31,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 31,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
US$ 31,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
autoclavable
envase
pkg of 1 ea
Descripción general
SS blades (one serrated) with plastic handles. Autoclavable to 120 °C. Cuts a variety of materials from wire to bone.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1