Documentos clave
Z150681
Sigma-Aldrich
Window for Beckman® Multi-Cell Mount
NaCl, Drilled
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Materiales
NaCl
rectangular
descripción
Polished
técnicas
IR spectroscopy: suitable
L × An × Al
29.5 mm × 14.5 mm × 4 mm
Información legal
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Multi-Cell Mount is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)