Documentos clave
Z143936
Solid-glass beads
borosilicate, diam. 4 mm
Sinónimos:
borosilicate beads
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 749,00
4 EA
US$ 2.710,00
US$ 749,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 749,00
4 EA
US$ 2.710,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102422
NACRES:
NB.43
US$ 749,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate
envase
pack of 1 ea
pack of 4 ea
Diámetro
4 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For use as distillation column packing, mixing beads, and boiling stones. Each 454 g box has a packing volume of approx. 360 cm3. +/-10% variation in bead size.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)